Documentos
1.72574
SAFC
Potassium hydrogen carbonate
for table water, FCC, E 501
Sinônimo(s):
Potassium hydrogen carbonate, Potassium bicarbonate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
100.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número E:
E501
Número do índice EC:
206-059-0
conformidade reg.
FCC
Nível de qualidade
forma
powder
pH
8.4-8.6 (20 °C, 99 g/L in H2O)
solubilidade
362 g/L
densidade
2.17 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
pharma/biopharma processes
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/CH2O3.K/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Aplicação
Potassium hydrogen carbonate with a low bromide level can be used to remineralize desalinated sea water to produce table water.
Informações legais
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1