Documentos Principais
1.72577
SAFC
Bicarbonato de sódio
for table water, FCC, E 500
Sinônimo(s):
Sodium bicarbonate
About This Item
Fórmula linear:
NaHCO3
Número CAS:
Peso molecular:
84.01
Beilstein:
4153970
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número E:
E500
Número do índice EC:
205-633-8
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
conformidade reg.
FCC
Nível de qualidade
Formulário
powder
pH
8.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
pf
270 °C (decomposition)
solubilidade
96 g/L
densidade
2.22 g/cm3 at 20 °C
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharma/biopharma processes
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Aplicação
Sodium hydrogen carbonate with a low bromide level can be used to remineralize desalinated sea water to produce table water.
Informações legais
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1