Documentos Principais
165300
Sigma-Aldrich
L-(+)-2-Amino-4-phosphonobutyric Acid
Sinônimo(s):
L-(+)-2-Amino-4-phosphonobutyric Acid, L-AP4
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H10NO5P
Número CAS:
Peso molecular:
183.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
dilute aqueous base: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C4H10NO5P/c5-3(4(6)7)1-2-11(8,9)10/h3H,1-2,5H2,(H,6,7)(H2,8,9,10)/p-2/t3-/m0/s1
chave InChI
DDOQBQRIEWHWBT-VKHMYHEASA-L
Descrição geral
Phosphonic acid analog of L-glutamic acid. A selective group III metabotropic glutamate receptor agonist. Also a potent, pathway-specific synaptic depressant.
Advertência
Toxicity: Irritant (B)
Outras notas
Pin, J.-P., and Duvoisin, R. 1995. Neuropharmacology 34, 1.
Saugstad, J.A., et al. 1995. Mol. Pharmacol. 45, 367.
Tones, M.A., et al. 1995. NeuroReport 7, 117.
Schoepp, D.D. 1994. Neurochem. Int. 24, 439.
Nakanishi, S. 1992. Science 258, 597.
Tanabe, Y., et al. 1992. Neuron 8, 169.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3