A7929
L-(+)-2-Amino-4-phosphonobutyric acid
optical purity optical purity: ≥95% (HPLC, Marfey′s reagent)
Sinônimo(s):
L-AP-4, L-AP4
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
pureza óptica
optical purity: ≥95% (HPLC, Marfey′s reagent)
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CCP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H10NO5P/c5-3(4(6)7)1-2-11(8,9)10/h3H,1-2,5H2,(H,6,7)(H2,8,9,10)/t3-/m0/s1
chave InChI
DDOQBQRIEWHWBT-VKHMYHEASA-N
Informações sobre genes
human ... GRM1(2911) , GRM2(2912) , GRM3(2913) , GRM4(2914) , GRM6(2916) , GRM7(2917) , GRM8(2918)
rat ... Grm1(24414) , Grm2(24415) , Grm4(24417) , Grm5(24418) , Grm6(24419) , Grm7(81672)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3