1.46407
Buffered NaCl-Peptone Solution
ready-to-use, bottle volume 90 mL , filling volume
Sinônimo(s):
Buffered Saline Peptone Water, Buffered Sodium Chloride Peptone Solution
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP 2.6.13
Nível de qualidade
descrição
For the microbiological examination of non-sterile pharmaceuticals
esterilidade
sterile; autoclaved
forma
liquid
prazo de validade
12 mo.
Características
closure type wide neck
ready-to-use
embalagem
single packed of 90 mL (in 275 mL wide mouth bottle (6 bottles per box))
bottle of
capacidade do frasco
275 mL
volume do frasco
90 mL , filling volume
pH
7.0
aplicação(ões)
cosmetics
sterility testing
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
nonselective for