Documentos
1.08087
Supelco
Tartarato de sódio e potássio tetraidratado
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Tartarato de sódio e potássio tetraidratado
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H4KNaO6 · 4H2O
Número CAS:
Peso molecular:
282.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
206-156-8
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
suitable for SM 4500 - NH3
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
99.0-102.0% (alkalimetric)
forma
solid
Impurezas
≤0.005% Insoluble matter
pH
7.0-8.5 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pf
70-80 °C
densidade volumétrica
1000 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.0005%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Ca: ≤0.004%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.002%
Pb: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C4H6O6.K.Na.4H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2/t1-,2-;;;;;;/m1....../s1
chave InChI
VZOPRCCTKLAGPN-ZFJVMAEJSA-L
Categorias relacionadas
Ligação
Substitui: PX1590; PX1590-1; PX1590-2; PX1590-5; PX1590-11;
Nota de análise
Teor (alcalimétrico): 99,0%-102,0%
Matéria insolúvel: ≤ 0,005%
valor de pH (5 %; água; 25 °C): 7,0-8,5
Cloreto (Cl): ≤ 0,0005%
Fosfato (PO₄): ≤ 0,001%
Sulfato (SO₄): ≤ 0,005%
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,0005%
Ca (cálcio): ≤ 0,004%
Cu (cobre): ≤ 0,0005%
Fe (ferro): ≤ 0,0005%
NH₄ (amônio): ≤ 0,002%
Pb (chumbo): ≤ 0,0005%
Corresponde às normas da ACS, ISO, Reag. da Ph. Eur.
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Protocolos
The article describes the sample preparation and photometric determination of silver concentration in water samples using Spectroquant® photometers and test kits.
Conteúdo relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.