1.41439
Parteck® SRP 80 (Polyvinyl alcohol)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., ChP, USP, JPE
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Parteck® Polyvinyl alcohol, PVA, PVOH
About This Item
Produtos recomendados
Agency
ChP
JPE
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulário
fine powder
tamanho de partícula
60-100 μm (d50)
pf
160-240 °C
aplicação(ões)
controlled release
pharmaceutical
solid formulation
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
chave InChI
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicação
Características e benefícios
- Reliable sustained release profiles of active pharmaceutical ingredients over several hours
- Suitable for direct compression processes with conventional equipment
- Resistant to pH- and alcohol-induced dose dumping
- Superior batch-to-batch consistency and robust performance due to fully synthetic material
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Gratuito - Faça login para baixar
Gratuito - Faça login para baixar
Gratuito - Faça login para baixar
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa