Fabricação contínua em dosagem sólida oral
A Manufatura Contínua (CM) é uma nova tendência tecnológica na produção de comprimidos farmacêuticos que oferece muitos benefícios para a economia e a qualidade dos produtos, mas também apresenta desafios.
O manuseio do material nas linhas de CM exige propriedades específicas do excipiente para obter um desempenho de alimentação constante, como bom fluxo e qualidade constante de lote para lote. Os excipientes com propriedades de processamento ideais ou excipientes adaptados para CM geralmente permitem reduzir o número de componentes da formulação e, como resultado, o número de estações de alimentação necessárias. Dependendo do processo de CM selecionado, podem ser necessários materiais compressíveis diretos ou materiais compatíveis com a granulação por extrusão a dupla rosca.
Nosso portfólio de excipientes otimizados para excelente desempenho em processos de fabricação de doses sólidas, adequados para CM, inclui:
- Enchimento/ligante autolubrificante Parteck® LM para todos os processos de formação de comprimidos e adequado para processos de fabricação contínuos e em lote.
- Manitol Parteck® M adequado para compressão direta, granulação seca e granulação úmida, incluindo granulação por extrusão a dupla rosca.
- Sistema de excipiente Parteck® ODT para liberação rápida e formas de dosagem de desintegração oral.
- Excipiente Parteck® SRP 80 projetado para compressão direta, permitindo formas de dosagem de liberação controlada.
- Álcool polivinílico 4-88 e polímero Parteck® MXP 4-88 de qualidade otimizada para partículas, como ligantes eficazes na granulação contínua por extrusão a dupla rosca.
Tudo isso com o suporte do Programa Emprove® com documentação abrangente para acelerar a sua entrada no mercado. Sempre que aplicável, os nossos produtos estão em conformidade com as principais farmacopeias.
Explore como você pode melhorar a produtividade e o desempenho.
Excipientes funcionais Parteck® Produtos
Sistema de excipiente de enchimento e ligante autolubrificado para formação de comprimidos
Excelentes propriedades de fluxo, dosagem consistente e tempos de mistura robustos e constantes em processos contínuos e em lote. Duas classes que atendem a diferentes necessidades de lubrificação e dosagem de IFA.
Manitol avançado para todas as tecnologias de formação de comprimidos
Manitol com partículas otimizadas para excelente desempenho na formação de comprimidos e liberação rápida. Duas versões disponíveis para atender às suas necessidades específicas em compressão direta, granulação úmida, compactação por rolo e abordagens de CM, como a granulação por extrusão a dupla rosca.
Excipiente diretamente compressível para ODTs
Produza comprimidos de alta qualidade e de ação rápida de forma mais econômica do que nunca. Comprimidos robustos, desintegração rápida, excelente sensação na boca combinados com desempenho superior em compressão direta e fabricação contínua.
Formulações de doses sólidas de liberação sustentada
Administração confiável e sustentada de medicamentos com o nosso excipiente funcional à base de álcool polivinílico (PVA): adequado para compressão direta, risco reduzido de liberação excessiva de dose, consistência robusta de lote para lote, ideal para fabricação contínua.
Recursos de produtos relacionados
- Download: Formulation Handbook
In this formulation handbook, we have compiled information and formulation examples that can help you when developing your formulation.
- Brochure: Parteck® LM Excipient System Reduce Complexity in Your Formulation and Optimize Results
Discover the one step solution: lubricant, filler and binder. Perfect dosing and acceleration of your manufacturing process in batch or continuous manufacturing with Parteck® LM.
Webinars relacionados
Neste webinar, você aprenderá sobre os principais problemas de fabricação contínua relacionados aos excipientes e como lidar com eles.
Neste webinar, você aprenderá sobre as questões desafiadoras da fabricação contínua, seus benefícios e como enfrentar os desafios usando excipientes.