Documentos Principais
1.41354
SAFC
Álcool polivinílico
5-88, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., USP, JPE
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Álcool polivinílico, PVA, PVOH
About This Item
Fórmula linear:
[-CH2CHOH-]n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
13111042
Agency
JPE
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulário
scales
pf
160-240 °C
aplicação(ões)
controlled release
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
chave InChI
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Quando se trabalha em uma formulação farmacêutica, há considerações específicas a serem feitas e desafios a serem superados antes que você possa lançar com sucesso seu medicamento final: estabilidade da formulação, cinética de liberação e limitações de biodisponibilidade são apenas alguns exemplos. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O álcool polivinílico 5-88 é um polímero sintético, biocompatível, toxicologicamente seguro e multicompendial. Faz parte de um portfólio que abrange uma ampla gama de álcoois polivinílicos de grau farmacêutico com diferentes viscosidades, graus de hidrólise e pesos moleculares e é adequado para uma grande variedade de aplicações farmacêuticas, inclusive formulações sólidas, líquidas e semissólidas.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
PVA meets all the essential requirements to be used in ophthalmic preparations and offers important benefits compared to HPMC and CMC.