1.00419
Parteck® M 200 (manitol)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., ChP, JP, USP, E 421
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
D-manitol
About This Item
Produtos recomendados
Agency
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulário
fine powder
temperatura de autoignição
410 °C
qualidade
E 421
tamanho de partícula
(see specification)
p.e.
290-295 °C/4 hPa
pf
164-169 °C
solubilidade
213 g/L
aplicação(ões)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
temperatura de armazenamento
2-25°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(C(O)C(O)CO)C(O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2
chave InChI
FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
A especificação do produto faz parte do Dossiê de qualificação de materiais Emprove® e pode ser encontrada em "Propriedades gerais".
Características e benefícios
- Alta compactabilidade com baixas forças de compressão
- Rápida desintegração e dissolução rápida
- Alto potencial de diluição
- Não higroscópico, com excepcionalmente baixo conteúdo de açúcares redutores
- Doses uniformes com distribuição homogênea
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Gratuito - Faça login para baixar
Gratuito - Faça login para baixar
Gratuito - Faça login para baixar
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
This article describes the advantages of mannitol when used as an excipient in solid drug formulation.
In recent years, mannitol has gained popularity as an excipient in solid dosage formulation due to its beneficial physicochemical properties.
Learn about common tablet manufacturing technologies and the advantages and disadvantages of each.
Our overview of API solubility and dissolution enhancement methods can help you decide between the many options to take during formulation.
Conteúdo relacionado
Developing formulations specifically for infants and children is increasingly important. To help you master these challenges effectively, we offer an extensive portfolio of well-established high-quality excipients and APIs for pediatric pharmaceutical formulations that are proven in practice.