324590
Álcool polivinílico
average Mw ~205,000 g/mol
Sinônimo(s):
Poly(vinyl alcohol)
About This Item
Produtos recomendados
forma
crystals
peso molecular
average Mw ~205,000 g/mol
pf
>300 °C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
chave InChI
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available