Documentos Principais
1.20083
Millipore
Eshmuno® CPX Resin
Sinônimo(s):
Eshmuno® CPX
About This Item
Código UNSPSC:
47101511
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
ligand
(Sulfoisobutyl)
Nível de qualidade
esterilidade
sterile (Caustic Stable)
Formulário
resin
analito(s) específico(s)
MAbs
Parâmetros
500 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
Grupo ativo da matriz
polymer, polyvinyl ether
tamanho médio de partícula
50 μm
pH
7 ( in H2O)
capacidade
120 mg binding capacity (lysozyme/ml of resin)
temperatura de transição
flash point 35 °C
densidade
1 g/cm3
aplicação(ões)
ADC
mAb
recombinant protein
técnica de separação
strong cation exchange
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Strong cation exchanger built on the proven Eshmuno® resin technology to deliver high aggregate removal efficiency utilizing the 50 µm Eshmuno® base bead technology.
Características e benefícios
Eshmuno® CPX chromatography resin provides users with:
  • High aggregate removal efficiency combined with high dynamic binding capacity
  • High loading capacity combined with high purity at lower elution volumes.
  • Wide pH and conductivity operating window
Embalagem
  • 1.20083.0100: Eshmuno® CPX Resin 100ml
  • 1.20083.0010: Eshmuno® CPX Resin 10ml
  • 1.20083.0500: Eshmuno® CPX Resin 500ml
  • 1.20083.5000: Eshmuno® CPX Resin 5L
Plastic bottle
Informações legais
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
35 °C
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito - Faça login para baixar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito - Faça login para baixar
Operational Excellence Dossier
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Saiba mais sobre os benefícios uma assinatura do Programa Emprove® pode fornecer
Por que esses documentos não estão disponíveis?
Os dossiês Emprove® contêm informações destinadas a auxiliar no processo de registro e nas atividades de avaliação de risco dos produtores de fármacos e contêm informações confidenciais. Por favor, entre em contato conosco se desejar ter acesso.