1.20079
Eshmuno® Q Resin
Eshmuno® Q
Sinônimo(s):
Eshmuno® Q
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
esterilidade
sterile (Caustic Stable)
linha de produto
Eshmuno®
Formulário
resin
analito(s) específico(s)
MAbs
Parâmetros
1000 cm/hr flow rate
1000 cm/hr max. flow rate
8 bar max. pressure
Grupo ativo da matriz
polymer, polyvinyl ether
tamanho médio de partícula
85 μm
capacidade
150 mg binding capacity (BSA/mg of resin)
~150 mg, BSA binding capacity
temperatura de transição
flash point 35 °C (own results)
densidade
1 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
recombinant protein
vaccine development
técnica de separação
anion exchange
mixed mode
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Características e benefícios
- Purification of acidic and neutral proteins and peptides from different sources, including plasma
Superior productivity for downstream processing of biomolecules
- High flow rate versus pressure-flow behavior
- Excellent removal of impurities, such as HCP, leached Protein A, and viruses
- Robust and safe packing procedures
- Strong chemical stability
Embalagem
- 1.20079.0100: Eshmuno® Q Resin 100ml
- 1.20079.0010: Eshmuno® Q Resin 10ml
- 1.20079.0500: Eshmuno® Q Resin 500ml
- 1.20079.5000: Eshmuno® Q Resin 5L
Nota de análise
Microscopic evaluation: Spherical particles, no agglomerates, no fines.
Extractable matter (water): ≤ 0.08 %
Ionic capacity: 90 - 190 µeq/ml
Performance test (conalbumin): 9 - 19 mS/cm
Performance test (human serum albumin): 20 - 30 mS/cm
Pressure drop(column: ID=1.6 cm, L=10 cm at 5 ml/min): ≤ 1.0 bar
Protein binding capacity(bovine serum albumin): 120 - 190 mg/ml
Particle size (50-120 µm): ≥ 80 %
Particle size (d50): 75 - 95 µm
Cerium: ≤ 30 µg/g
Endotoxins: ≤ 1.00 EU/ml
TAMC (total aerobic microbial count): ≤ 100 CFU/ml
TYMC (total yeast and mould count): ≤ 100 CFU/ml
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
35 °C
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Gratuito - Faça login para baixar
Gratuito - Faça login para baixar
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Já possui este produto?
Artigos
See case study examples of how to optimize chromatographic purification of plasmid DNA for Biopharmaceutical Applications.
Influenza vaccines are commonly made using egg-based and cell-based manufacturing strategies. Find step-by-step information on the manufacturing process for each method.
A custom-designed cost model is used to explore the economics of vaccine manufacturing across several different modalities including mRNA. The model enables greater process understanding, simulates bottlenecks, and helps to optimize production efficiency.
Learn more one the attenuated viral vaccines manufacturing process: cell culture, clarification, nuclease treatment, chromatography, and sterile filtration.
Conteúdo relacionado
A fabricação de vacinas virais sob medida aborda os desafios específicos do vírus por meio da colaboração.
This technical article breaks down the adenovirus vaccine manufacturing process and provides a case study on developing an accelerated and cost-effective single-use adenoviral vector vaccine.
Learn more on mAb downstream processing, more specifically polishing chromatography and the relevant associated products.