Documentos Principais
1.20093
Millipore
Eshmuno® CP-FT Resin
Sinônimo(s):
Eshmuno® CP-FT
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
Nível de qualidade
ligand
(Sulfoisobutyl)
esterilidade
sterile (Caustic Stable)
linha de produto
Eshmuno®
Formulário
resin
analito(s) específico(s)
MAbs
Parâmetros
400 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
Grupo ativo da matriz
polymer, polyvinyl ether
tamanho médio de partícula
50 μm
capacidade
70 mg binding capacity (lysozyme/ml of resin)
temperatura de transição
flash point 35 °C
técnica de separação
cation exchange
strong cation exchange
temperatura de armazenamento
2-30°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Cation exchange resin specifically developed for the flow-through removal of aggregates using frontal chromatography
Características e benefícios
Eshmuno® CP-FT chromatography resin enables:
  • Superior flow-through removal of mAb aggregates
  • High product recoveries at high mass loadings
  • Significant reduction in resin and buffer volume
  • Smaller manufacturing footprint (smaller columns, buffer tanks, etc.)
  • Low salt process conditions eliminate the need for dilution before subsequent ion exchange steps
  • Significant reduction in processing volumes improves virus filtration and ultrafiltration processing economics
  • Rigid base bead enables higher flow rates and easier column packing
  • Strong chemical stability
  • Compatibility with 1 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl and storage solutions 0.1 M NaOH
Embalagem
  • 1.20093.0100: Eshmuno® CP-FT Resin 100 ml
  • 1.20093.0010: Eshmuno® CP-FT Resin 10 ml
  • 1.20093.0500: Eshmuno® CP-FT Resin 500 ml
  • 1.20093.5000: Eshmuno® CP-FT Resin 5 L
Plastic bottle
Informações legais
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
35 °C