1.16834
TLC aluminum sheets, Silica gel 60 F₂₅₄
pkg of 50 sheets, sheet L × W 5 cm × 10 cm, aluminum support
Sinônimo(s):
Thin Layer Chromatography Plates
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
aluminum support
silica gel 60 matrix
Nível de qualidade
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
embalagem
pkg of 50 sheets
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
espessura da camada
200 μm
placa C × L
5 cm × 10 cm
bainha C × L
5 cm × 10 cm
tamanho de partícula
10-12 μm
tamanho de poro
60 Å medium pore diameter
temperatura de armazenamento
2-30°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ligação
Nota de análise
Pore volume (N₂-isotherm): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (laser diffraction, size distribution): 9.7 - 11.7 µm
Layer thickness: 165 - 235 µm
Deviation of layer thickness per plate: ≤ 40 µm
Chromatographic testing:
colour test
hRf-values
- bleu vif organol, colour test, lipophile:
11 - 25
- Ceres Black G, colour test, lipophile: 34 - 48
- ceres Violet brn, colour test, lipophile: 52 - 67
Typical value determined on a conditioned sheet
Eluent: toluene (45% rel. humidity)