Documentos Principais
60763
Supelco
Silica gel on TLC plates
L × W 5 cm × 10 cm, with fluorescent indicator 254 nm
Sinônimo(s):
Silica Gel Coated TLC Plates
Selecione um tamanho
50 EA
R$ 1.057,00
R$ 1.057,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 EA
R$ 1.057,00
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
R$ 1.057,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Materiais
glass support
silica gel 60 matrix
Nível de qualidade
qualidade
with fluorescent indicator 254 nm
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
embalagem
pkg of 50 plates
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
C × L
5 cm × 10 cm
espessura da camada
250 μm
placa C × L
5 cm × 10 cm
tamanho de partícula
8.0-12.0 μm
tamanho de poro
60 Å medium pore diameter
Descrição geral
Silica gel is a rigid 3D network of colloidal silica.[1] It is exclusively used as a support material for the active titanium(III) centers in Ziegler-Natta catalysts. Silica gel allows a controlled fragmentation resulting in the formation of uniform polymer particles with narrow particle size distribution and high bulk density.[2] Silica gel is classified as below:
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction[1]
Aplicação
Silica gel on TLC Plates was used in thin layer chromatography.[3]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)