Documentos
1.05553
Supelco
Folhas de alumínio de TLC, sílica-gel 60
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, aluminum support
Sinônimo(s):
Gel de sílica 60 para TLC
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Materiais
aluminum support
silica gel 60 matrix
Nível de qualidade
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
embalagem
pkg of 25 sheets
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
espessura da camada
200 μm
bainha C × L
20 cm × 20 cm
tamanho de partícula
10-12 μm
tamanho de poro
60 Å medium pore diameter
temperatura de armazenamento
2-30°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
25 Folhas de alumínio 20 × 20 cm
As nossas placas de sílica para TLC clássicas são baseadas em uma combinação do nosso gel de sílica 60 comprovado e um ligante polimérico exclusivo, o que resulta em uma superfície altamente aderente e dura, sem risco de rachaduras ou formação de bolhas, permitindo até mesmo escrever a lápis sobre a mesma, sem risco de danificar a camada.
Aplicação
  • Métodos espectrofluorimétricos e cromatográficos de camada fina indicadores de estabilidade para determinação de cabergolina, um inibidor da prolactina em produtos farmacêuticos: Este estudo desenvolveu uma nova abordagem para a determinação simultânea de cabergolina usando folhas de alumínio de TLC sílica-gel 60, aumentando a precisão e a eficiência na análise farmacêutica (Rizk, Mahmoud, Azab, 2022).
  • Otimização sistêmica e validação de métodos cromatográficos ecológicos de fase normal e reversa para determinação simultânea de paracetamol e cloridrato de fenilefrina: Utilizou-se folhas de alumínio de TLC sílica-gel 60 para estabelecer um método cromatográfico robusto e ecologicamente correto, contribuindo significativamente para práticas laboratoriais sustentáveis (Farid, Mostafa, Fayez, Essam, 2022).
  • Um método cromatográfico de camada fina de alto desempenho usando uma abordagem de projeto de experimento para estimativa de fitoquímicos em extratos de folhas de Moringa oleifera: Demonstrou o uso de folhas de alumínio de TLC sílica-gel 60 para análise fitoquímica de alta resolução, provando ser crucial para a pesquisa de produtos naturais e controle de qualidade (Thomas, Kanakdhar, Shirsat, Deshkar, Kothapalli, 2020).
  • Produção simultânea e quantificação relativa de vasicinona de partes vegetais in vivo e in vitro de noz de Malabar (Adhatoda vasica Nees): Esta pesquisa destaca a aplicação de folhas de alumínio de TLC sílica-gel 60 na quantificação de compostos derivados de plantas, auxiliando na pesquisa de plantas medicinais (Panigrahi, Gantait, Patel, 2017).
  • Avaliação da aflatoxina B1 em alimentos para animais e ingredientes de alimentos para animais por cromatografia em camada fina de alto desempenho: Folha de alumínio de TLC sílica-gel 60 aplicada para detectar e quantificar a aflatoxina B1, garantindo a segurança e a conformidade na produção de alimento para animais (Kotinagu, Mohanamba, Kumari, 2015).
Ligação
Substitui: 5553-7; 5553
Nota de análise
Área de superfície específica (segundo o método de BET; medição de 5 pontos): 480-540 m²/g
Volume de poro (N₂-isoterma): 0,74-0,84 ml/g
d 50 (difração a laser, distribuição de tamanho): 9,7-11,7 µm
Espessura da camada: 175-225 µm
Desvio de espessura de camada por placa: ≤ 30 µm
Testes cromatográficos:
teste de cor
Valores de hRf
- bleu vif organol, teste de cor, lipófilo:
11-25
-Ceres preto G, teste de cor, lipófilo: 34-48
- ceres violeta brn, teste de cor, lipófilo: 52-67
número de separação (teste de cor, lipófilo): ≥ 10,5
Valor típico determinado em uma lâmina condicionada
Eluente: tolueno (45% de umidade rel.)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.