Documentos Principais
1.05715
Supelco
Placas de TLC, sílica-gel 60 F₂₅₄
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
Sinônimo(s):
Placas de sílica de cromatografia em camada fina
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
glass support
silica gel 60 matrix
Nível de qualidade
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
embalagem
pkg of 25 plates
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
espessura da camada
250 μm
placa C × L
20 cm × 20 cm
tamanho de partícula
10-12 μm
tamanho de poro
60 Å medium pore diameter
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
25 Placas de vidro 20 × 20 cm
Ligação
Substitui: 5715-7; 5715
Nota de análise
Área de superfície específica (segundo o método de BET; medição de 5 pontos): Volume do poro de 480 a 540 m²/g
(N₂-isotermo): 0,74 a 0,84 ml/g
d 50 (difração a laser, distribuição do tamanho): Espessura da camada de 9,7 a 11,7 µm
: 210 a 270 µm
Desvio de espessura de camada por placa: ≤ Teste cromatográfico de 35 µm
:
A) teste de cor
valores hRf
- bleu viforganol, teste de cor, lipófilo: 11-25
– Ceres preto G, teste de cor, lipófilo: 34-48
– Ceres violeta brn, teste de cor, lipófilo: 52-67
– número de separação (teste de cor, lipófilo): ≥ 10,5
B) Teste de esteroides
valores de hRf
– hidrocortisona, teste de esteroides: 25-37
– Reichstein S, teste de esteroides: 37-49
– metiltestosterona, teste de esteroides: 42-54
Valor típico determinado em uma placa condicionada
Eluente A) Tolueno (45% de umidade relativa)
Eluente B) Acetato de etila/tolueno (95/+5 v/v; 20% de umidade relativa)
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Thin Layer Chromatography Troubleshooting: This article details TLC tips and tricks that one must consider while performing different steps of the technique.
Thin-layer chromatography method for detecting organic impurities in valacyclovir, an antiviral medication, following USP monograph guidelines.
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf