1.05043
Iodeto de potássio
for analysis EMSURE® ISO,Reag. Ph Eur
About This Item
Produtos recomendados
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 745 °C)
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.5% (silver nitrate titration)
99.5-100.5% dry basis (silver nitrate titration)
Formulário
solid
potência
2779 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤0.001% Total nitrogen (N)
perda
≤0.1% loss on drying, 105 °C
pH
6.9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
p.e.
1325 °C/1013 hPa
pf
681 °C (lit.)
solubilidade
1430 g/L
densidade volumétrica
1500 kg/m3
traços de ânion
chloride, bromide (as Cl)-: ≤0.01%
iodate (IO3-): ≤0.0003%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
thiosulfate (S2O32-): passes test
traços de cátion
As: ≤0.00001%
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0002%
Mg: ≤0.001%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.03%
Pb: ≤0.0002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
- Influência de fluoreto de prata mais iodo de potássio nas propriedades adesivas da interface primária de dentina-resina: Um estudo in vitro.: Este estudo examina como o iodeto de potássio, em combinação com fluoreto de prata, afeta as propriedades de ligação da resina dentária à dentina cariosa, destacando seu potencial em tratamentos dentários (da Luz et al., 2024).
- Comparações de soluções contendo prata à base de amônia e água na ligação dentinária e atividade enzimática: avaliação de 1 ano.: A pesquisa investiga os efeitos do iodeto de potássio em soluções contendo prata sobre a ligação dentinária e a atividade enzimática, fornecendo percepções sobre o desempenho do material dentário ao longo do tempo (D′ Alessandro et al., 2024).
- Investigação in silico e multiespectroscópica das interações de DNA de ácido gamógico-timo de vitelo.: Este estudo utiliza iodeto de potássio em métodos espectroscópicos para elucidar as interações entre o ácido gambógico e o DNA, contribuindo para a compreensão de seus potenciais efeitos terapêuticos (Bhardwaj et al., 2024).
- Modificação da superfície da lignite com os filmes alquila e alquila-arila misto gerados a partir de um sal arila de diazônio e haletos de arila: Resultados experimentais e análises teóricas.: A pesquisa detalha o uso de iodeto de potássio na modificação superficial da lignite, apresentando uma mistura de percepções experimentais e teóricas para melhorar as propriedades materiais (Hasani et al., 2024).
Nota de análise
Teor (argentométrico; calculado em substância seca): 99,5%-100,5%
Identidade: passa no teste
Aspecto da solução: passa no teste
Impurezas alcalinas: passa no teste
valor de pH (5 %; água): 6-8
Cloreto e brometo (como Cl): ≤ 0,01%
Iodato (IO₃): ≤ 0,0003%
Fosfato (PO₄): ≤ 0,001%
Sulfato (SO₄): ≤ 0,001%
Tiossulfato (S₂O₃): passa no teste
Nitrogênio total (N): ≤ 0,001%
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,0005%
As (arsênico): ≤ 0,00001%
Ba (bário): ≤ 0,002%
Ca (cálcio): ≤ 0,001%
Cu (cobre): ≤ 0,0002%
Fe (ferro): ≤ 0,0002%
Mg (magnésio): ≤ 0,001%
Na (sódio): ≤ 0,03%
Pb (chumbo): ≤ 0,0002%
Substância redutoras: passa no teste
Perda na secagem (105 °C): ≤ 0,1%
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.
Photometric assessment of bromate in drinking water samples using Spectroquant® photometer and test kits, along with 3,3'-dimethylnaphthidine and potassium iodide.
Protocolos
Preparo de uma solução padrão para dióxido de cloro de acordo com a norma DIN EN ISO 7393
Preparation of a standard solution for Chlorine dioxide acc. to DIN EN ISO 7393
Silica gel G 254 plates are suitable for analysis of Dextromethorphan following the European pharmacopeia monograph.
EN ISO 6579-1 standard specifies detection of Salmonella spp. in human consumption, animal feed, and environmental samples.