Documentos Principais
TDFC10
Supelco
Dietary Fiber, Total, Assay Control Kit
sufficient for ≥10 assays
Sinônimo(s):
Total Dietary Fiber Controls Kit
Selecione um tamanho
1 KIT
R$ 4.233,00
R$ 4.233,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 KIT
R$ 4.233,00
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
12164500
NACRES:
NA.84
R$ 4.233,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
uso
sufficient for ≥10 assays
Nível de qualidade
técnica(s)
photometry: suitable
aplicação(ões)
food and beverages
general analytical
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ligação
Standards for use as internal controls in conjunction with the Total Dietary Fiber Assay Kit (TDF100A)
Somente componentes do kit
Nº do produto
Descrição
  • Arabinogalactan (stractan) 1 g
  • Casein 5 g
  • β-Glucan 1 g
  • Pectin 1 g
  • Starch, corn 10 g
  • Starch, wheat 10 g
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)