Documentos Principais
20199-U
Supelco
Celite® 545 AW Inorganic Adsorbent
reagent grade, 550 mesh, acid washed
Sinônimo(s):
Terra de diatomáceas, fluxo calcinado, Acessório de filtração Celite®
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
23201100
ID de substância PubChem:
NACRES:
SB.52
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Celite® 545 AW, reagent grade
grau
reagent grade
Nível de qualidade
Agency
suitable for EPA 1613
Formulário
powder
embalagem
pkg of 454 g
técnica(s)
LPLC: suitable
área da superfície
2-3.5 m2/g
Matriz
Silica
Grupo ativo da matriz
silica
tamanho de partícula
26 μm
tamanho de poro
170000 Å mean pore size
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A terra diatomácea [Celite 545 AW] é considerada como os remanescentes esqueléticos de algas/diatomáceas unicelulares formadas devido a depósitos sedimentares. A DE é um agente ativo de superfície que causa abrasão e adsorção dos lipídios cuticulares.[1] A DE é uma alternativa eficaz aos pesticidas químicos.[2] DE, sílica amorfa que é macerada e calcinada para formar cristobalita.[3]
Celite® 545 AW de grau para reagente. Sílica diatomácea fluxo-calcinada de alta pureza e lavada com ácido, especialmente preparada para cromatografia e outras aplicações laboratoriais.
Aplicação
  • O Celite® 545 AW foi usado como fase estacionária na purificação de fagopiritóis usando cromatografia preparativa.[4]
  • O Celite® 545 AW foi usado como material de embalagem para procedimento de fracionamento, e as frações foram analisadas utilizando GC-ECD, GC/ECNI-MS[5] e IC-MS/MS.[6]
Informações legais
Celite is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
R L Obendorf et al.
Carbohydrate research, 328(4), 623-627 (2000-11-28)
The molecular structure of fagopyritol A1, a novel galactopyranosyl cyclitol from buckwheat seeds, was determined to be O-alpha-D-galactopyranosyl-(1 --> 3)-D-chiro-inositol by 1H and 13C NMR. Fagopyritol A1 is a positional isomer of fagopyritol B1 (O-alpha-D-galactopyranosyl-(1 --> 2)-D-chiro-inositol), representing a different
Urs Berger et al.
Journal of chromatography. A, 973(1-2), 123-133 (2002-11-20)
The separation properties of different chromatographic methods regarding the enantioselective separation of axially chiral (atropisomeric) polybrominated biphenyls (PBB) were studied. For this purpose, the technical hexabromobiphenyl product Firemaster BP-6 was characterised by gas-chromatography coupled to electron capture detection (GC/ECD) and
Alexander J Krynitsky et al.
Analytica chimica acta, 567(1), 94-99 (2007-08-29)
A rapid, sensitive, and specific method was developed for the determination of perchlorate anion in foods. The foods included high moisture fruits and vegetables, low moisture foods (e.g. wheat flour and corn meal), and infant foods. Improvements to existing procedures
Waseem Akbar et al.
Journal of economic entomology, 97(2), 273-280 (2004-05-25)
This research tested the suppressive ability of Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin alone and in combination with diatomaceous earth against the red flour beetle, Tribolium castaneum (Herbst). Adults did not show a dose response to B. bassiana, and the addition of
H Checkoway et al.
American journal of epidemiology, 145(8), 680-688 (1997-04-15)
The potential carcinogenicity of crystalline silica to humans remains a controversial issue. The authors conducted an historical cohort mortality study of 2,342 male workers exposed to crystalline silica, predominantly cristobalite, in a diatomaceous earth mining and processing facility in California.
Conteúdo relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.