Documentos Principais
1.09204
Sigma-Aldrich
Solução de azur-eosina-azul de metileno de Giemsa
Giemsa′s azur eosin methylene blue solution
for microscopy
About This Item
Código UNSPSC:
41116130
NACRES:
NA.05
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
for microscopy
Nível de qualidade
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
455 °C
composição
C.I. 45380, 2.4 g/L
C.I. 52015 + Azure, 4.1 g/L
contains CH3OH
Lim. expl.
5.5-44 % (v/v) Methanol)
IVD
for in vitro diagnostic use
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
pH
6.1-7.0 (20 °C in H2O, undiluted)
p.e.
>65 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point 18 °C
densidade
0.99 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
A solução azure-eosina-azul de metileno segundo Giemsa, para microscopia, pode ser usada para coloração de esfregaços de sangue e medula óssea, cortes de parafina e amostras citológicas clínicas. A coloração de Giemsa é um dos procedimentos padrão em histologia, demonstrando várias células com suas características morfológicas melhor do que a coloração com hematoxilina-eosina (H&E). Quando usado em aplicações hematológicas, o corante de Giemsa é frequentemente usado em combinação com outras soluções de coloração, como por exemplo, com a solução de May-Grünwald para a coloração geral de Pappenheim (MGG). A solução de coloração pronta para uso geralmente cora os núcleos em vermelho, baseado na interação molecular entre o corante de eosina Y e um complexo de Azure B com o DNA. Os dois corantes se ligam formando um complexo Eosina Y - Azure B - DNA e a intensidade da coloração resultante depende do teor de Azure B e da razão de Azure B: Eosina Y. Além do mais, a coloração resultante pode variar de acordo com a influência da fixação, tempo de coloração e valor de pH das soluções ou das substâncias tamponantes. Na histologia e em aplicações clínico-citológicas, o corante de Giemsa é usado como um método estendido de coloração geral, sem o uso de corantes adicionais. Nesse método, a cor de vários componentes celulares é influenciada pelo pré-tratamento do material da amostra. Nesse caso, as estruturas contendo cromatina (por exemplo, núcleos celulares) aparecem em vários tons de azul, enquanto componentes acidofílicos aparecem em diversos tons de vermelho. Um frasco de 500 ml é suficiente para 3500 a 5000 colorações. Esse produto é registrado para diagnóstico in vitro (IVD) e tem certificação CE. Para obter mais detalhes, veja as Instruções de uso (IFU). As IFU podem ser baixadas dessa página da Web.
Aplicação
Para microscopia. Para coloração de esfregaços de sangue e medula óssea, cortes de parafina e amostras citológicas clínicas
Nota de análise
Vide os resultados de coloração no link de Instruções de uso na seção de documentos abaixo.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
64.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
18 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Dora Posfai et al.
Cell chemical biology, 27(6), 719-727 (2020-04-25)
Plasmodium vivax infects hepatocytes to form schizonts that cause blood infection, or dormant hypnozoites that can persist for months in the liver before leading to relapsing blood infections. The molecular processes that drive P. vivax schizont and hypnozoite survival remain
Questions
  1. Can product 1092040500 be used as a malarial stain? The specified pH range for this product is 6.0 - 8.2 (H₂O, 20 °C) (undiluted). How can the pH be adjusted to 7.2?
    1 answer
    1. Product 109204 does not have specific claims for staining malarial parasites. The Instructions For Use mention staining Helicobacter pylori, but not malaria, as the product is approved for In Vitro Diagnostic Use. The Giemsa solution 109204 is an unbuffered solution. The instructions advise using buffers at pH 6.4, 6.8, or 7.2, depending on customer preference. The resulting colors obtained with the Giemsa solution largely depend on its pH.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Germany
    • Review 1
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    Great staining
    Staining was consistently good and as crisp as expected.
    Translate with Google