Documentos
1.04699
Sigma-Aldrich
Óleo de imersão
for microscopy
About This Item
Código UNSPSC:
41122605
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
forma
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
cor
light yellow
índice de refração
n20/D 1.515-1.517
densidade
1.02 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
O óleo de imersão para microscopia tem um caráter oleoso e um índice de refração definido de cerca de 1.516. É importante que o índice de refração (nD) seja aproximadamente 1,5, semelhante ao índice de refração do vidro. Isso permite a imersão homogênea do óleo. Os meios de imersão são usados com as objetivas de imersão e ficam localizados entre a superfície da amostra e as lentes do microscópio. Os óleos de imersão praticamente eliminam a deflexão dos raios de luz, de modo que a eficácia das lentes é consideravelmente aumentada. O óleo de imersão para microscopia é produzido a partir de um componente natural e é desenvolvido, certificado e registrado como um produto CE/IVD. Para obter mais detalhes, veja as Instruções de uso (IFU). As IFU podem ser baixadas dessa página da Web.
1046990001 está envasado em frascos de plástico gotejadores e 1046990100 em frascos de vidro de 100 ml.
Nota de análise
Índice de refração (n 20/D): 1,515-1,517
Densidade (d 20 °C/ 4 °C): 1,0245-1,0265
Transmissão (380 nm; 1 cm): ≥ 65%
Transmissão (400 nm; 1 cm): ≥ 78%
Transmissão (450 nm; 1 cm): ≥ 90%
Fluorescência (quinina em 365 nm): ≤ 1500 ppb
Viscosidade (20 °C): 100-120 mPa∙s
Adequação para microscopia: passa no teste
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Hongming Ma et al.
mBio, 11(2) (2020-03-12)
Although the pathogen recognition receptor pathways that activate cell-intrinsic antiviral responses are well delineated, less is known about how the host regulates this response to prevent sustained signaling and possible immune-mediated damage. Using a genome-wide CRISPR-Cas9 screening approach to identify