Documentos Principais
1.09023
Millipore
GRIESS-ILOSVAY′S nitrite reagent
suitable for microbiology
About This Item
Código UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
liquid
Nível de qualidade
técnica(s)
microbe id | metabolite detection: suitable
microbiological culture: suitable
pH
2.0 (20 °C in H2O)
densidade
1.03 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
bacteria spp.
Descrição geral
Reagent solution for detecting microbial nitrite in order to identify nitrate-reducing microorganisms
Nota de análise
Appearance: clear, colourless to light pink
Sensitivity test: passes test
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1