S2378
Sodium succinate dibasic hexahydrate
ReagentPlus®, ≥99%
Sinônimo(s):
Butanedioic acid disodium salt, Succinic acid disodium salt
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99%
solubilidade
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CCC([O-])=O
InChI
1S/C4H6O4.2Na.6H2O/c5-3(6)1-2-4(7)8;;;;;;;;/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
chave InChI
ZBTUYCUNQBRXOR-UHFFFAOYSA-L
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.