Documentos
1.06267
Supelco
Acetato de sódio
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Ácido acético
About This Item
Fórmula linear:
CH3COONa · 3H2O
Número CAS:
Peso molecular:
136.08
Beilstein:
3732037
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
204-823-8
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
99.0-101.0% (perchloric acid titration)
99.0-101.0% dry basis (perchloric acid titration)
forma
solid
temperatura de autoignição
1112 °F
607 °C
potência
3530 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Impurezas
≤0.005% Insoluble matter
≤0.005% Reducing substances
perda
39.0-40.5% loss on drying, 130 °C
pH
7.5-9.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
58 °C
temperatura de transição
flash point >250 °C (anhydrous substance)
solubilidade
613 g/L
densidade
1.42 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
900 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.0005%
phosphate (PO43-): ≤0.0002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0002%
Ca: ≤0.001%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0003%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Mg: ≤0.005%
N: ≤0.001%
Pb: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Absorção UV
λ: 254 nm Amax: ≤0.02
λ: 280 nm Amax: ≤0.01
λ: 350 nm Amax: ≤0.01
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
chave InChI
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
  • A imobilização direta do ligante de afinidade em nanopartículas de óxido de ferro expostas permite a separação magnética eficiente de anticorpos: Destaca o papel do acetato de sódio tri-hidratado na bioengenharia, particularmente no aprimoramento do desempenho de nanopartículas magnéticas para aplicações de bioseparação (Zimmermann I, Berensmeier S, 2024).
  • Propriedades físico-químicas e antioxidantes de frações de pectina extraídas de cascas de limão (Citrus Eureka): Detalha o uso de acetato de sódio tri-hidratado na extração e análise de compostos bioativos, apoiando seu papel fundamental na ciência de alimentos e em aplicações nutracêuticas (Su Z, Li G, 2024).
Outras notas
Substrato enzimático para acetato quinase (EC 2.7.2.1)
Ligação
Substitui: SX0255; SX0255-1; SX0255-3; SX0255-20
Nota de análise
Teor (titulação com ácido perclórico): 99,0%-101,0%
Teor (titulação com ácido perclórico, calculado em substância seca): 99,0%-101,0%
Identidade: passa no teste
Aspecto da solução: passa no teste
Matéria insolúvel: ≤ 0,005%
valor de pH (5 %; água): 7,5-9,0
Cloreto (Cl): ≤ 0,0005 %
Fosfato (PO₄): ≤ 0,0002%
Sulfato (SO₄): ≤ 0,002%
Nitrogênio (N) total: ≤ 0,001 %
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,0005%
Al (alumínio): ≤ 0,0005 %
As (arsênico): ≤ 0,0002%
Ca (cálcio): ≤ 0,001%
Cu (cobre): ≤ 0,0003%
Fe (ferro): ≤ 0,0005%
K (potássio): ≤ 0,005%
Mg (magnésio): ≤ 0,0005%
Pb (chumbo): ≤ 0,0005%
Cálcio e magnésio (como Ca): ≤ 0,005%
Substâncias redutoras de permanganato: passa no teste
Substâncias redutoras: ≤ 0,005%
Perda na secagem (130 °C): 39,0%-45,0%
Absorção de UV (254 nm; 1 mol/l; 1 cm; água): ≤ 0,02
Absorção de UV (280 nm; 1 mol/l; 1 cm; água): ≤ 0,01
Absorção de UV (350 nm; 1 mol/l; 1 cm; água): ≤ 0,01
Corresponde às normas da ACS, ISO, Reag. da Ph. Eur.
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3