108975
Leupeptin, Hemisulfate, Microbial
Leupeptin hemisulfate, CAS 103476-89-7, is a reversible inhibitor of trypsin-like proteases and cysteine proteases
Sinônimo(s):
Leupeptin, Hemisulfate, Microbial, Ac-LLR-CHO, ½H₂SO₄
descrição
Merck USA index - 14, 5456
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
lyophilized solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
solubilidade
water: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+H](=C(N)N)CCC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)CC(C)C)CC(C)C)C=O
InChI
1S/C20H38N6O4/c1-12(2)9-16(24-14(5)28)19(30)26-17(10-13(3)4)18(29)25-15(11-27)7-6-8-23-20(21)22/h11-13,15-17H,6-10H2,1-5H3,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,30)(H4,21,22,23)/p+1/t15-,16-,17-/m0/s1
chave InChI
GDBQQVLCIARPGH-ULQDDVLXSA-O
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
trypsin- and cysteine-like proteases
Advertência
Sequência
Reconstituição
Outras notas
Sarin, A., et al. 1994. J. Immunol.153, 862.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3