Key Documents
W332615
Sigma-Aldrich
Acetona
greener alternative
natural, ≥97%
About This Item
Fórmula linear:
CH3COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
58.08
Número FEMA:
3326
Beilstein:
635680
Número CE:
Conselho da Europa nº:
737
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
7.050
NACRES:
NA.21
grau
natural
Nível de qualidade
conformidade reg.
FDA 21 CFR 117
densidade de vapor
2 (vs air)
pressão de vapor
184 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥97%
forma
liquid
Lim. expl.
13.2 %
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
cor
clear colorless
índice de refração
n20/D 1.359 (lit.)
pb
56 °C/760 mmHg (lit.)
pf
−94 °C (lit.)
densidade
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
formato
neat
categoria alternativa mais ecológica
Organoléptico
apple; ethereal
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
chave InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Acetone is a volatile liquid mainly used as a solvent, color diluent and flavor enhancer in the food industry. It is also used as an extractant due to its miscibility with many organic solvents, water, and oils.
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is BioRenewable and thus aligns with "Designing Safer Chemicals" and "Use of Renewable Feedstocks".
Aplicação
A intensidade de luminescência da acetona depende dos componentes da solução . A absorção de luz UV pela acetona causa sua fotólise e produção de radiais .
Exoneração de responsabilidade
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Acetona for analysis EMPARTA® ACS
Supelco
1.07021
Acetona
Acetona EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JPE, NF
SAFC
1.00013
Acetona
Acetona Residue grade
Supelco
AX0114
Acetona
Acetona Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Supelco
AX0120
Acetona
Acetona for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.00014
Acetona
Handbook of Preservatives, 267-267 (2004)
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 20-22 (1997)
Hugo Lövheim et al.
Alzheimer's & dementia : the journal of the Alzheimer's Association, 11(6), 593-599 (2014-07-22)
Previous studies have suggested a link between herpes simplex virus (HSV) type 1 and the development of Alzheimer's disease (AD). The present analysis included 3432 persons (53.9% women, mean age at inclusion 62.7 ± 14.4 years) with a mean follow-up
Oleksiy Krupin et al.
Optics express, 21(1), 698-709 (2013-02-08)
Straight long-range surface plasmon waveguides are demonstrated as biosensors for the detection of cells, proteins and changes in the bulk refractive index of solutions. The sensors consist of 5 μm wide 22 nm thick Au stripes embedded in polymer (CYTOP™)
Juan A López-Ráez et al.
Plant science : an international journal of experimental plant biology, 230, 59-69 (2014-12-07)
Apocarotenoids are a class of compounds that play important roles in nature. In recent years, a prominent role for these compounds in arbuscular mycorrhizal (AM) symbiosis has been shown. They are derived from carotenoids by the action of the carotenoid