Documentos Principais
1.05649
Supelco
HPTLC plates, Silica gel 60 F₂₅₄
glass plate, plate L × W 10 cm × 20 cm
Sinônimo(s):
High-performance Thin-layer Chromatography Plates
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
glass plate
silica gel 60 matrix
Nível de qualidade
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
embalagem
pkg of 25 plates
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
espessura da camada
200 μm
placa C × L
10 cm × 20 cm
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Glass plates 20 x 10 cm