Documentos
1.15534
Supelco
HPTLC plates, Silica gel 60 F₂₅₄
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
Sinônimo(s):
High-performance thin-layer chromatography plates, Silica gel 60 F₂₅₄
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Materiais
glass support
silica gel 60 matrix
Nível de qualidade
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
embalagem
pkg of 25 plates
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
espessura da camada
200 μm
placa C × L
20 cm × 20 cm
tamanho de poro
60 Å medium pore diameter
temperatura de armazenamento
2-30°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
25 Glass plates 20 x 20 cm