Documentos Principais
1.05323
Millipore
D(-)Fructose
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
D(-)Fructose, Laevulose, Levulose
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12O6
Número CAS:
Peso molecular:
180.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106212
Número do índice EC:
200-333-3
NACRES:
NA.74
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
solid
Nível de qualidade
temperatura de autoignição
360 °C
pH
5-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
100-104 °C (decomposition)
solubilidade
790 g/L (OECD Test Guideline 105)
densidade
1.59 g/cm3 at 20 °C (OECD Test Guideline 109)
densidade volumétrica
700‑800 kg/m3
aplicação(ões)
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]([C@H](O)CO)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
chave InChI
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Nota de análise
Identity (IR-spectrum): conforms
Spec. rotation (α 20/D; 10 %; water): -93 - -91 °
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
TLC-Test: conforms
Water: ≤ 0.5 %
Suitability for microbiology: conforms
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
Frutose Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1002
Frutose
D-(−)-Frutose tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
47748
D-(−)-Frutose
D-(−)-Frutose analytical standard, analytical standard for fructose assay kit, for use with enzymatic assay kit FA20
Supelco
F2793
D-(−)-Frutose
D-(+)-Glicose anhydrous for biochemistry Reag. Ph Eur
Millipore
1.08337
D-(+)-Glicose
Sacarose suitable for microbiology
Millipore
1.07651
Sacarose
D-(+)-Glicose ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
G8270
D-(+)-Glicose
D-(+)-Manose ≥99% (GC), wood
Sigma-Aldrich
M2069
D-(+)-Manose
D-(+)-Galactose ≥99% (HPLC)
Sigma-Aldrich
G0750
D-(+)-Galactose