Documentos Principais
1.04877
Supelco
Fosfato de potássio monobásico
for analysis (<= 0.005% Na) EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Fosfato de potássio, Di-hidrogenofosfato de potássio, Fosfato de potássio prim., Fosfato monopotássico
About This Item
Fórmula linear:
KH2PO4
Número CAS:
Peso molecular:
136.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-913-4
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.0% dry basis (alkalimetric)
98.0-100.5% (alkalimetric)
Formulário
solid
potência
>4640 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Impurezas
≤0.01% Insoluble matter
perda
≤ 0.2% loss on drying, 130 °C
pH
4.2-4.6 (20 °C, 20 g/L in H2O)
pf
252.6 °C (lit.)
densidade
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
densidade volumétrica
1200 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
traços de cátion
As: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0010%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.005%
heavy metals: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0010%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
  • Nanoemulsões estabilizadas por β-lactoglobulina-- Formulação e fatores de processo que afetam o tamanho das gotas e a estabilidade da nanoemulsão.: Esta pesquisa explora os mecanismos de estabilização da β-lactoglobulina em nanoemulsões, com implicações para as ciências farmacêuticas e alimentares, potencialmente utilizando substâncias como fosfato de potássio monobásico para estabilidade e controle de pH (Ali et al., 2016).
Nota de análise
Teor (alcalimétrico): ≥ 99,0%
Teor (alcalimétrico; calculado em substância seca): 98,0%-100,5%
Teor (alcalimétrico; substância seca): ≥ 99,5%
Identidade: passa no teste
Aspecto da solução: passa no teste
Matéria insolúvel: ≤ 0,01%
Valor de pH (5%; água, 25 °C): 4,2-4,5
Cloreto (Cl): ≤ 0,0005%
Sulfato (SO₄): ≤ 0,003%
Nitrogênio (N) total: ≤ 0,001%
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,0010%
Metais pesados (ACS): ≤ 0,001%
As (arsênico): ≤ 0,0002%
Fe (ferro): ≤ 0,0010%
Na (sódio): ≤ 0,005%
Substâncias redutoras: passa no teste
Perda na secagem (130 °C): ≤ 0,2%
Corresponde às normas ACS, ISO, Reag. Ph. Eur
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
HPLC method on Purospher® RP-18e column analyzes ephedrine and pseudoephedrine HCl in traditional Chinese medicine.
Discovery® C18 column aids in HPLC method development for quantifying ephedrine and pseudoephedrine in traditional Chinese medicine.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf