1.04218
Acridine orange zinc chloride double salt (C.I.46005)
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid ()
Nível de qualidade
composição
Dye, ≥50% spectrophotometric assay
pH
3.9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
165 °C
solubilidade
28 g/L
densidade volumétrica
200 kg/m3
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C17H19N3.3ClH.Zn/c1-19(2)14-7-5-12-9-13-6-8-15(20(3)4)11-17(13)18-16(12)10-14;;;;/h5-11H,1-4H3;3*1H;/q;;;;+2/p-2
chave InChI
VADJQOXWNSPOQA-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Nota de análise
Identity
- chloride:
passes test
- UV/VIS-Spectrum: passes test
- Zinc: passes test
Absorption maximum λ max (ethanol 50 %): 491 - 495 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.005 g/l; ethanol 50 %): ≥ 1120
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 8 %
Suitability for microscopy: passes test
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Muta. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3