A9231
Acridine Orange solution
2% in H2O
Sinônimo(s):
3,6-Acridinediamine, N,N,N′,N′-tetramethyl-, monohydrochloride, 3,6-Bis(dimethylamino)acridine hydrochloride
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
prazo de validade
18 mo.
concentração
2% in H2O
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N(C)(C)c1cc2nc3c(cc2cc1)ccc(c3)N(C)C
InChI
1S/C17H19N3/c1-19(2)14-7-5-12-9-13-6-8-15(20(3)4)11-17(13)18-16(12)10-14/h5-11H,1-4H3
chave InChI
DPKHZNPWBDQZCN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
It also has the following applications-
- staining of RNA and acid mucins
- detecting apoptosis
- staining blood smears to diagnose malaria
- identifying and enumerating granulocytes in fish
- staining eukaryotic cells to demonstrate low pH structures
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?