1.15444
Coomassie Brilliant blue G 250 (C.I. 42655)
for electrophoresis
Sinônimo(s):
Coomassie Brilliant blue G 250 (C.I. 42655), Acid blue 90, Brilliant Blue G, Cyanine G, Polar Blue G, SERVA BLUE G, protein gel stain
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
técnica(s)
protein staining: suitable
pH
6.4 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubilidade
40 g/L
densidade volumétrica
520 kg/m3
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1cc(ccc1)CN(CC)c2cc(c(cc2)[C+](c5c(cc(cc5)N(CC)Cc6cc(ccc6)[S](=O)(=O)[O-])C)c3ccc(cc3)Nc4ccc(cc4)OCC)C
InChI
1S/C47H49N3O7S2.Na/c1-6-49(31-35-11-9-13-43(29-35)58(51,52)53)40-21-25-45(33(4)27-40)47(37-15-17-38(18-16-37)48-39-19-23-42(24-20-39)57-8-3)46-26-22-41(28-34(46)5)50(7-2)32-36-12-10-14-44(30-36)59(54,55)56;/h9-30,48H,6-8,31-32H2,1-5H3,(H-,51,52,53,54,55,56);/q;+1/p-1
chave InChI
CMGWKYXJIYYESN-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Absorption maximum λmax. (buffer pH 7.0): 577 - 584 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.01 g/l; buffer pH 7.0; calc. on dried substance): 450 - 570
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 8 %
Suitability for electrophoresis: passes test
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.