1.04169
Glicina
buffer substance for electrophoresis
Sinônimo(s):
Glicocol, Ácido aminoacético, Ácido aminoetanoico
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.0000171 Pa ( 25 °C)
Ensaio
≥99.7% (perchloric acid titration)
Formulário
solid
potência
7930 mg/kg LD50, oral (Rat)
técnica(s)
electrophoresis: suitable
pH
5.9-6.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
pf
240 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
soluble 250 g/L
densidade
1.161 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
920 kg/m3
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
chave InChI
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Identity (IR-spectrum): passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.003 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.02 %
Foreign amino acids: ≤ 0.1 %
Other ninhydrine positive substances: ≤ 0.1 %
Suitability (as buffer substance for electrophoresis): passes test
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
Artigos
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.