1.02444
Clorofórmio
for liquid chromatography LiChrosolv®
Sinônimo(s):
Tricloreto de metilidino, Triclorometano
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
160 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
LiChrosolv®
grau
isocratic
Ensaio
≥99.8% (GC)
Formulário
liquid
potência
695 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3980 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
resíduo de evaporação
≤5.0 mg/L
transmitância
255 nm, ≥70%
260 nm, ≥85%
300 nm, ≥98%
índice de refração
n20/D 1.445 (lit.)
p.e.
60.5-61.5 °C (lit.)
pf
−63 °C (lit.)
solubilidade
8 g/L
densidade
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
chave InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Preparação e aplicação de PET TeMs responsiva a estímulos: Utiliza a copolimerização de bloco de enxerto por RAFT de estireno e ácido acrílico para a separação de emulsões de água-óleo, demonstrando a adaptação do clorofórmio ao melhoramento das propriedades do polímero para aplicações ambientais (Muslimova et al., 2024).
- Efeito da amostragem de fezes em um método clínico de rotina: Descreve o uso de clorofórmio em cromatografia gasosa-espectrometria de massa para a quantificação de ácidos graxos de cadeia curta em amostras de fezes, destacando sua importância em diagnósticos clínicos (Mahdi et al., 2024).
- Análise lipídica aprimorada usando um sistema 2D-LC-MS: Discute um novo procedimento de injeção envolvendo clorofórmio para perfil lipídico aprimorado, demonstrando seu papel crítico na análise bioquímica avançada (Pánczél et al., 2024).
- Avaliação de risco ecológico de três aditivos pesticidas no solo: Aborda a aplicação de clorofórmio na reparação de solos contaminados, enfatizando sua utilidade na toxicologia ambiental e na ciência do solo (Li et al., 2024).
Nota de preparo
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash