Documentos Principais
1.01211
Millipore
Sulfato de amônio
for biochemistry
Sinônimo(s):
Mascagnita
About This Item
Fórmula linear:
(NH4)2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
132.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
Número do índice EC:
231-984-1
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
<1 Pa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
2840 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5 (100 g/L in H2O)
pf
>280 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
754-764 g/L
densidade
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
densidade volumétrica
850 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
chave InChI
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
for biochemistry
Aplicação
Ammonium sulfate for biochemistry. CAS No. 7783-20-2, EC Number 231-984-1.
Nota de análise
Assay (alkalimetric)≥ 99.5 %Insoluble matter≤ 0.005 %pH-value (5 %; water)4.5 - 5.5Chloride (Cl)≤ 0.0005 %Nitrate (NO₃)≤ 0.001 %Phosphate (PO₄)≤ 0.0005 %As (Arsenic)≤ 0.0001 %Ca (Calcium)≤ 0.001 %Cd (Cadmium)≤ 0.0001 %Cu (Copper)≤ 0.0001 %Fe (Iron)≤ 0.0002 %Pb (Lead)≤ 0.0001 %Zn (Zinc)≤ 0.0001 %Residue on ignition (as sulfate)≤ 0.01 %
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Sulfato de amônio Absorbance (260 nm and 280 nm): &#8804;0.01.
Millipore
168356
Sulfato de amônio
Sulfato de amônio EMPROVE&#174; EXPERT, ACS, NF
SAFC
1.01816
Sulfato de amônio
Sulfato de amônio Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Supelco
AX1385
Sulfato de amônio
Sulfato de amônio analytical standard, for Nitrogen Determination According to Kjeldahl Method, traceable to NIST SRM 194
Supelco
59845
Sulfato de amônio
Aprotinina lyophilized powder, 3-8&#160;TIU/mg solid, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
A3428
Aprotinina
Artigos
Experience effective immobilization of protein A on wide-pore epoxy-modified silica monoliths for mAb separation, showcasing the efficiency of Chromolith® WP 300 columns in achieving faster and highly reproducible biomolecule separations.