A2939
Sulfato de amônio
BioXtra, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Mascagnita
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
linha de produto
BioXtra
Ensaio
≥99.0%
Formulário
powder or crystals
Impurezas
Insoluble matter, passes filter test
resíduo de ignição
<0.01% (as SO4)
perda
≤1.0% loss on drying, 110°C
pH
5.0-6.0 (20 °C, 1 M in H2O)
pf
>280 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 1 M, clear, colorless
densidade
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
nitrate (NO3-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0001%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0002%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0002%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0001%
Absorção
≤0.030 at 280 in H2O at 1 M
≤0.037 at 260 in H2O at 1 M
cadeia de caracteres SMILES
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
chave InChI
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Purification methods for downstream analysis reduce sample complexity, remove interferences, and concentrate analytes for more accurate results.
Diversos métodos de purificação podem ser usados para preparar uma amostra antes da análise downstream. A purificação reduz a complexidade da amostra, remove interferências e concentra um analito antes da análise.