Documentos
1.01216
SAFC
Sulfato de amônio
extra pure
Sinônimo(s):
Mascagnita
About This Item
Fórmula linear:
(NH4)2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
132.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
Número do índice EC:
231-984-1
pressão de vapor
<1 Pa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (acidimetric)
forma
solid
potência
2840 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5 (100 g/L in H2O)
pf
>280 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
754-764 g/L
densidade
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
densidade volumétrica
850 kg/m3
aplicação(ões)
pharma/biopharma processes
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
chave InChI
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Aplicação
Ammonium sulfate is used for large and laboratory scale protein purification and fractionation that can be applied to separate proteins by altering their solubility in the presence of a high salt concentration.
Informações legais
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
geralmente comprado junto com este produto
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1