Documentos
AX1385
Supelco
Sulfato de amônio
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinônimo(s):
Mascagnita
About This Item
Fórmula linear:
(NH4)2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
132.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
Número do índice EC:
231-984-1
Agency
meets USP/NF
Nível de qualidade
pressão de vapor
<1 Pa ( 25 °C)
Ensaio
≥99.0%
forma
crystals
Impurezas
≤0.005% Insoluble matter
resíduo de ignição
≤0.005%
cor
white
pH
5 (100 g/L in H2O)
pf
>280 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
754-764 g/L
densidade
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
traços de cátion
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
chave InChI
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Nota de análise
Assay99.0% minChloride (Cl)5ppm maxColorWhiteFormCrystalsHeavy Metals (by ICP-OES)5ppm maxInsoluble matter0.005% maxIron (Fe)5ppm maxNitrate (NO3)0.001% maxPhosphate (PO4)5ppm maxResidue after ignition0.005% maxpH of a 5% solution at 25°C5.0-6.0
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5