Documentos Principais
1.00984
Supelco
Isobutanol
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Isobutanol, Isobutylalcohol, 2-Methyl-1-propanol, Iso-Butanol
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
74.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
201-148-0
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
ACS reagent
for analytical purposes
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
pressão de vapor
12 hPa ( 20 °C)
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
430 °C
potência
>2830 mg/kg LD50, oral (Rat)
2460 mg/kg LD50, skin (Rat)
Lim. expl.
1.5-12 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
Impurezas
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.001% Peroxide (as H2O2)
≤0.01% Butyraldehyde (GC)
≤0.02% Ethylmethylketone (GC)
≤0.05% 2-Butanol (GC)
≤0.05% Isobutyraldehyde (GC)
≤0.05% Water
≤0.2% n-Butyl alcohol (GC)
resíduo de evaporação
≤0.001%
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n15/D 1.397-1.399
pH
7 (20 °C, 80 g/L in H2O)
p.e.
106-108 °C/1013 hPa
pf
-108 °C
temperatura de transição
flash point 28 °C
solubilidade
85 g/L
densidade
0.802 g/cm3 at 20 °C
traços de cátion
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
cadeia de caracteres SMILES
OCC(C)C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
chave InChI
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Ligação
Discover EMSURE - to be more than sure!
Outras notas
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
82.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
28 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
n-Pentane for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Supelco
1.00882
n-Pentane
1-Butanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.01990
1-Butanol
2-Butanol anhydrous, 99.5%
Sigma-Aldrich
294810
2-Butanol
1-Butanol for molecular biology, ≥99%
Sigma-Aldrich
B7906
1-Butanol