product name
Fluoroshield™, histology mounting medium
Nível de qualidade
forma
liquid
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
faixa de pH
7.8-8.2
solubilidade
water: soluble
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- as a mounting medium for cultured megakaryocytes and immunostained platelets for confocal microscopy studies
- as a mounting medium for 4′,6-diamidino-2-phenylindole (DAPI) stained heart sections for immunofluorescence studies
- to preserve fluorescence of C6 cell smears
Ligação
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
Artigos
Human Protein Atlas uses A-431, U-251 MG, and U-205 cell lines with Prestige Antibodies for organelle mapping.