A26357
Ácido adípico
99%
Sinônimo(s):
Ácido adípico LGA ADI-PURE®, Ácido adípico de alta pureza ADI-PURE®, Ácido hexanodioico
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
5 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 159.5 °C)
Ensaio
99%
forma
solid
temperatura de autoignição
788 °F
pb
265 °C/100 mmHg (lit.)
pf
151-154 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble 23 g/L at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
chave InChI
WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Poliésteres alifáticos por reação com etilenoglicol/1,3 propilenoglicol/1,4-butanodiol usando ácido inorgânico como catalisador.
- Ciclopentanona usando uma base fraca, como Na2CO3.
- Polibutileno adipato (PBA) linear com ácidos carboxílicos nas terminações por reação com 1,4-butanodiol.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
384.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
196 °C - closed cup