PHR2341
Adipic Acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Adipic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000110
traceable to USP 1012190
família API
adipic acid
forma
powder
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 200 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
chave InChI
WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.