Documentos Principais
8.18650
Sigma-Aldrich
Adipic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
Adipic acid, Hexanedioic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H10O4
Número CAS:
Peso molecular:
146.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
204-673-3
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
0.097 hPa ( 18.5 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (acidimetric)
Formulário
crystals
temperatura de autoignição
405 °C
potência
5700 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
2.7 (25 °C, 23 g/L in H2O)
pf
150.9 °C
temperatura de transição
flash point 196 °C
densidade
1.36 g/cm3 at 25 °C
densidade volumétrica
700 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]C(=O)CCCCC(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
chave InChI
WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Biodepolymerization of Polyamide Fibers Using Yarrowia lipolytica as Whole-Cell Biocatalyst: This study explores the synthesis of Polyamide-6,6 by polycondensation of two initial monomeric units adipic acid and hexamethylenediamine (FS Buarque et al., 2024).
  • Interfacial Hydrogen Bond Effect Between CeO2 and g-C3N4 Boosts Conversion to Adipic Acid from Aerobic Oxidation of Cyclohexane: This research highlights how the interfacial hydrogen bond effect between catalysts can improve the aerobic oxidation of cyclohexane to adipic acid, a significant step towards sustainable adipic acid production (K Li et al., 2024).
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 150 °C
Melting range (upper value): ≤ 154 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
384.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
196 °C - closed cup