H-092
4-Hydroxy-3-methoxyphenyl-D3-acetic-D2 Acid solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinônimo(s):
4-Hydroxy-3-methoxyphenyl-d3-acetic-d2 Acid (HVA-d5), HVA-D5 solution
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
forma
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
100 μg/mL in methanol
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
clinical testing
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−70°C
InChI
1S/C9H10O4/c1-13-8-4-6(5-9(11)12)2-3-7(8)10/h2-4,10H,5H2,1H3,(H,11,12)/i2D,3D,4D,5D2
chave InChI
QRMZSPFSDQBLIX-DVHRWRHBSA-N
Descrição geral
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup