Documentos Principais
55697
Supelco
5-Hydroxyindole-3-acetic acid
analytical standard
Sinônimo(s):
5-HIAA
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H9NO3
Número CAS:
Peso molecular:
191.18
Beilstein:
168797
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
analytical standard
Ensaio
≥98% (HPLC)
≥98% (T)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
pf
161-164 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12
InChI
1S/C10H9NO3/c12-7-1-2-9-8(4-7)6(5-11-9)3-10(13)14/h1-2,4-5,11-12H,3H2,(H,13,14)
chave InChI
DUUGKQCEGZLZNO-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Major serotonin metabolite.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Shabbir Ahmad et al.
Scientific reports, 10(1), 8925-8925 (2020-06-04)
Melanins are chemically diverse ubiquitous pigments found across the life forms synthesized via different biochemical pathways mainly from L-tyrosine or acetyl CoA. Though few reports suggest the possibility of tryptophan-based melanin synthesis, however, such tryptophan-based melanin and its biosynthesis remained
Ryan T Oglesby et al.
Magnetic resonance in medicine, 84(5), 2389-2399 (2020-04-18)
The diagnosis of monoamine-related psychiatric disorders is based on the phenomenological evaluation of symptoms and behavior by trained clinicians. The CEST technique can be sensitive to monoamines such as serotonin. This study quantifies the CEST properties of the compounds in