Documentos Principais
N-069
Supelco
(±)-Norepinephrine-D6 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Selecione um tamanho
1 ML
R$ 1.220,00
R$ 1.220,00
Previsão de entrega em02 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 ML
R$ 1.220,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H5D6NO3·HCl
Número CAS:
Peso molecular:
211.68
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 1.220,00
Previsão de entrega em02 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
100 μg/mL in methanol (as free base)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
clinical testing
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NC(C(O)(c1c(c(c(c(c1[2H])[2H])O)O)[2H])[2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5;/h1-3,8,10-12H,4,9H2;1H/i1D,2D,3D,4D2,8D;
chave InChI
FQTFHMSZCSUVEU-GVFLBQLQSA-N
Descrição geral
Norepinephrine, also known as noradrenaline, is a marker for catecholamine-secreting tumors such as pheochromocytoma, paraganglioma, and neuroblastoma. This internal standard is suitable for LC-MS/MS monitoring of norepinephrine levels in urine or plasma for diagnostic testing or endocrinology.
Aplicação
  • Neurotransmitter analysis: Norepinephrine-D6 HCl was employed as an internal standard in mass spectrometry for accurate neurotransmitter quantification in bioanalytical studies, aiding in precise measurements critical for neurological research (El-Deeb et al., 2024).
  • Pharmacological research: Research utilized norepinephrine-D6 HCl for tracing metabolic pathways in pharmacology studies, demonstrating its value in discovering new therapeutic targets (Hu et al., 2024).
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup