Documentos Principais
778206
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydroxyphenylacetic acid-α,α,2,5,6-d5
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8D5H3O4
Peso molecular:
173.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
97% (CP)
Formulário
solid
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
OC1=C(O)C([2H])=C(C([2H])([2H])C(O)=O)C([2H])=C1[2H]
InChI
1S/C8H8O4/c9-6-2-1-5(3-7(6)10)4-8(11)12/h1-3,9-10H,4H2,(H,11,12)/i1D,2D,3D,4D2
chave InChI
CFFZDZCDUFSOFZ-QUWGTZMWSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)